Learn More
Haldenwanger™ Crisoles de porcelana de forma cuadrada sin tapa
Código de producto. 10424431
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6mL
11 ml
15mL
25 ml
40mL
50 ml
85mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10424431 25 ml 1 PCS
12306487 11 ml paquete de 10
12316487 15mL paquete de 10
12326487 25 ml paquete de 10
10424621 40mL 1 PCS
12336487 40mL paquete de 10
12396477 6mL paquete de 10
12356487 85mL paquete de 5
10665021 50 ml cada uno
12346487 50 ml paquete de 10
10 options
Código de producto. 10424431
Marca: Haldenwanger™ L 79/1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Los crisoles de porcelana de perfil achaparrado Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
  • Los de 1,000ml y mayores son vitrificados, excepto la base exterior
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Material Porcelana
Acabado Acristalado
Capacidad (métrico) 25 ml
Diámetro exterior (métrico) 45mm
Altura (métrico) 28mm
Product Type Crisoles de porcelana en forma de cuatro