Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados de perfil bajo
Código de producto. 11972203 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11972203 5000 ml cada uno
15469073 25 ml paquete de 10
15479073 50 ml paquete de 10
15489073 100 ml paquete de 10
15499073 150 ml paquete de 10
15409083 250 ml paquete de 10
15419083 400 ml paquete de 10
15429083 600 ml paquete de 10
15439083 800 ml paquete de 10
15449083 1000 ml paquete de 10
15459083 2000 ml cada uno
15469083 3000 ml cada uno
15479083 5000 ml cada uno
15489083 10 L cada uno
14 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11972203
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Fabricados con vidrio borosilicatado. Los vasos de precipitado de perfil bajo Fisherbrand™ están graduados y se suministran en una gran variedad de capacidades.
  • Vidrio de borosilicato
  • Forma de perfil bajo con boquilla y graduaciones
  • ISO 3819, DIN 12331
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Color Translúcido
Diámetro exterior (métrico) 170 mm
Capacidad (métrico) 5000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Acabado Mate
Altura (métrico) 270 mm
Incluye Boquilla
Cantidad 1 unidad
Tipo Vaso de precipitados
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 3819, DIN 12331
Scale Escala de graduación blanca
Modelo Perfil bajo
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.