Learn More
Bochem™ Cestillo cuadrado de alambre
Código de producto. p-7146766
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
Malla de 8 x 8 x 1 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10090921
Marca: Bochem™ 10020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cestillo cuadrado de alambre Bochem™ con procesamiento especial de alta calidad en los puntos de soldadura.
  • Cuadrada
  • Procesamiento especial de alta calidad
  • E-Poli 18/10
Especificaciones
Material E-Poli 18/10
Forma Cuadrada
Tamaño 100 × 100 × 100 mm (L × An × Al)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Malla de 8 x 8 x 1 mm