Learn More
Bochem™ Cestillo cuadrado de alambre
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
Malla de 8 x 8 x 1 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Cuadrada
- Procesamiento especial de alta calidad
- E-Poli 18/10
Especificaciones
Especificaciones
| Material | E-Poli 18/10 |
| Forma | Cuadrada |
| Tamaño | L x An x Al: 120 x 120 x 100 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Malla de 8 x 8 x 1 mm |