Learn More
Fisherbrand™ Navecillas de pesaje cuadradas, azules
Código de producto. 15738187 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
46 x 46 x 8 mm
85 x 85 x 24 mm
140 x 140 x 22 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15738187 85 x 85 x 24 mm paquete de 500
15728187 46 x 46 x 8 mm paquete de 500
15748187 140 x 140 x 22 mm paquete de 500
3 options
Código de producto. 15738187
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporcione un vertido preciso con una pérdida mínima de muestras. Las navecillas de pesaje cuadradas y azules Fisherbrand™ son navecillas flexibles de poliestireno con superficies suaves.
  • Fabricadas y envasadas en una sala limpia.
  • Disponibles en blanco, negro o azul para un mejor contraste de color que garantice la eliminación completa de las muestras.
  • Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
  • Escala de temperatura de -10C a + 70 °C (de -14F a + 158 °F)
  • Puede utilizarse con analizadores de humedad de microondas
  • Las navecillas son poco profundas, con un fondo ancho y plano para evitar vuelcos
  • Las esquinas redondeadas simplifican la transferencia.
  • 3 tamaños.
  • Pack de 500
  • Todas cuentan con la aprobación para uso alimentario de la FDA
  • Desechable
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Forma del fondo Plano
Color Azul
Desechables Desechables
Material Poliestireno
Forma Cuadrada
Esterilidad No estéril
Tipo Navecilla de pesaje
Para utilizar con (equipo) Analizador de humedad por microondas
Cantidad 500 Pk.
Intervalo de temperatura (imperial) -10°C to +70°C
Intervalo de temperatura (métrico) 14°F to 158°F
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 85 x 85 x 24 mm
Longitud (imperial) 3.3 in.
Longitud (métrico) 85 mm
Anchura (imperial) 3.3 in.
Anchura (métrico) 85 mm
Altura (métrico) 24 mm
Altura (imperial) 0,94 in