Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ Cuadrada de Acero inoxidable
Código de producto. 15899641 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15899641 1500 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15899641
Marca: Sampling Systems™ A3661
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La PharmaScoop™ Cuadrada de Acero Inoxidable Sampling Systems™ es adecuada para aplicaciones higiénicas y farmacéuticas.
  • Cucharas de muy alta calidad
  • Guantes de alta resistencia
  • Se ha fabricado con acero inoxidable 316 l
  • Sin grietas
  • Acabado satinado
  • Esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
  • GMP correcto
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1500 mL
Acabado Pulido de Espejo
Material Acero inoxidable (316L)