Learn More
Cole-Parmer™ Cuchara cuadrada Rubbermaid™
Código de producto. 11775978 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11775978 2 L cada uno
1 options
Código de producto. 11775978
Marca: Cole-Parmer™ 0627700
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recoge grandes cantidades fácilmente. La Cuchara Cuadrada Rubbermaid™ está hecha de polietileno duradero y diseñada para permanecer en el extremo sin volcar.
La cuchara contiene 2 cuartos. Se coloca en el extremo o cuelga de un gancho.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 L
Tipo de mango Moldeadas
Longitud (métrico) 210 mm