Learn More
Corning™ Cubreobjetos de vidrio cuadrados y rectangulares
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13226778 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Grosor (métrico):
#1,5 (de 0,16 a 0,19 mm)
#2 (de 0,19 a 0,23 mm)
Entre 0,17 y 0,25 mm
N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm)
Longitud (métrico):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Anchura (métrico):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Forma:
Cuadrada
Rectángulo
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 2000
Código de producto. Grosor (métrico) Longitud (métrico) Anchura (métrico) Forma unitSize
13226778 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 18 mm 18 mm Cuadrada paquete de 2000
13216778 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 25 mm 25 mm Cuadrada paquete de 2000
13256788 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 50 mm 22 mm Rectángulo paquete de 1000
13246778 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 25 mm 25 mm Cuadrada paquete de 2000
13286778 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 30 mm 22 mm Rectángulo paquete de 1000
13216788 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 40 mm 24 mm Rectángulo paquete de 1000
13206788 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 40 mm 22 mm Rectángulo paquete de 1000
13258959 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 50 mm 22 mm Rectángulo paquete de 1000
13276778 #2 (de 0,19 a 0,23 mm) 25 mm 25 mm Cuadrada paquete de 1000
13276788 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 40 mm 24 mm Rectángulo 1000 PCS
13226788 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 50 mm 24 mm Rectángulo paquete de 1000
13296778 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 30 mm 24 mm Rectángulo paquete de 1000
13286788 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 50 mm 24 mm Rectángulo paquete de 1000
13296788 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 60 mm 24 mm Rectángulo paquete de 1000
12876333 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 30 mm 22 mm Rectángulo paquete de 1000
13236778 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 22 mm 22 mm Cuadrada paquete de 2000
13266778 Entre 0,17 y 0,25 mm 22 mm 22 mm Cuadrada paquete de 1000
13236788 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 60 mm 24 mm Rectángulo paquete de 1000
13256778 Entre 0,17 y 0,25 mm 18 mm 18 mm Cuadrada paquete de 1000
13266788 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 30 mm 24 mm Rectángulo paquete de 1000
13296768 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 18 mm 18 mm Cuadrada paquete de 2000
13206778 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 22 mm 22 mm Cuadrada paquete de 2000
13246788 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 40 mm 22 mm Rectángulo paquete de 1000
23 options
Código de producto. 13226778
Marca: Corning™ 285018
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrece calidad, fiabilidad y rendimiento para sus necesidades de microscopía de laboratorio
  • Fabricadas con vidrio sodocálcico y vidrio de borosilicato con alta transparencia
  • Disponibles en formas cuadradas y rectangulares, y en tres tamaños y grosores estándar
Información de órdenes
Envasados en cajas de plástico para su protección durante el almacenamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cubreobjetos de vidrio
Forma Cuadrada
Material Vidrio de borosilicato
Longitud (métrico) 18 mm
Anchura (métrico) 18 mm
Grosor (métrico) #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm)
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Microscopios
Cantidad 200/paq.