Learn More
DWK Life Sciences™ Quadrupod cuadrado, para placa de protección de laboratorio de cerámica de vidrio
Código de producto. p-7189191 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
135 mm
155 mm
175 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15262109 135 mm paquete de 5
15272109 155 mm paquete de 5
11742909 175 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15262109 Proveedor DWK Life Sciences™ N.º de proveedor 290775302
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Soporte ideal para placas de cerámica de vidrio.
En el laboratorio, las soluciones se suelen calentar. Este paso se puede llevar a cabo utilizando diferentes técnicas, como, por ejemplo, en un baño de agua o arena, con una campana de calefacción o, de forma clásica, con un quemador Bunsen. Si se utiliza el quemador Bunsen como fuente de calor, se recomienda utilizar un trípode o pie cuadrado y una placa de cerámica de vidrio correspondiente. El recipiente que se va a calentar se coloca en la placa de cerámica de vidrio con el quemador Bunsen debajo. La contaminación de la placa de cerámica de vidrio se puede eliminar con el rascador de limpieza.
  • placa de soporte: acero 1.4301, pies de trípode: acero 1.4305
  • Fabricado con acero cromado y chapado en níquel resistente al calor con
  • cuatro patas para una mayor estabilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero con cromo-níquel
Diámetro (métrico) 135 mm
Para utilizar con (aplicación) Soporte de placa para placas de cerámica de vidrio; calentamiento; para placas de protección de laboratorio de cerámica de vidrio
Altura (métrico) 210 mm
N.° por paquete 5/paq.