Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación cuadradas de PTFE económicas
Código de producto. p-8007794 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
12 x 4 x 4 mm
25 × 5,5 × 5,5mm
35 x 6 x 6 mm
50 × 7,5 × 7,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
16225741 12 x 4 x 4 mm paquete de 10
16245741 35 x 6 x 6 mm paquete de 10
16255741 50 × 7,5 × 7,5 mm paquete de 10
16235741 25 × 5,5 × 5,5mm paquete de 10
4 options
Código de producto. 16225741
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitador eficaz, especialmente a baja velocidad. Se garantiza que las barras de agitación cuadradas de PTFE económicas Fisherbrand™ son inertes y no tienen fugas.
  • Moldeado isoestáticamente en PTFE puro, aprobado por la FDA
  • Pulido de forma individual para mantenerse limpio durante más tiempo
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12 x 4 x 4 mm
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Altura (métrico) 4 mm
Diámetro (métrico) 4 mm
Longitud (métrico) 12 mm
Cantidad 25/Paq.