Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 35 x 6 x 6 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
| Altura (métrico) | 6 mm |
| Recubrimiento | PTFE |
| Diámetro (métrico) | 6 mm |
| Longitud (métrico) | 35 mm |
| Mostrar más |