Learn More
Hettich Lab Technology™ Portador cuadrado
Descripción
- Cubo/portador abierto para insertos del adaptador
- Adecuado para distintos rotores oscilantes y adaptadores
- Admite diversas cargas de trabajo de centrífuga
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Rotor basculante 5699-R, adaptador 5227, 5242, 5243, 5249, 5258, 5262, 5263-A, 5264, 5266, 5267, 5268, 5280, 5281, 6337-B, 6338-B, 6339-A, MTP, CP, DWP, MS, QP, placa de microprueba (Terasaki), placa de PCR de 96 pocillos, tiras de PCR |
| Tipo | Cestillo |
| Tipo de recipiente | Soporte, cestillo |
| N.º de lugares | 1 |