missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Squalamine, MedChemExpress

Código de producto. 16419607
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16419607 5 mg 5 miligramos
16457058 10 mg 10 miligramos
16431619 1 mg 1 miligramo
16403107 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16419607

Marca: Medchem Express HY164685mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Squalamine(MSI-1256) is an aminosterol compound with potent broad spectrum antiviral activity.

Squalamine(MSI-1256) is an aminosterol compound with potent broad spectrum antiviral activity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Squalamine
Forma física Solid
CAS 148717-90-2
Color Amarillo claro
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H65N3O5S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo MSI-1256
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (159.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@@H](CC[C@H](C(C)C)OS(=O)(O)=O)C)([H])C[C@@H](NCCCNCCCCN)CC1
Peso molecular (g/mol) 627.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 627.96
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.