missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Squalamine lactate, MedChemExpress

Código de producto. 16447058
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16447058 10 mg 10 miligramos
16493097 50 mg 50 miligramos
16421619 1 mg 1 miligramo
16409607 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16447058

Marca: Medchem Express HY16467

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Squalamine lactate is an aminosterol compound discovered in the tissues of the dogfish shark, with antimicrobial activity, and used for the treatment of neovascular age-related macular degeneration.

Squalamine lactate is an aminosterol compound discovered in the tissues of the dogfish shark, with antimicrobial activity, and used for the treatment of neovascular age-related macular degeneration.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Squalamine lactate
Forma física Solid
CAS 320725-47-1
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C37H71N3O8S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo MSI-1256F
Información de solubilidad DMSO : ≥ 36.66 mg/mL (51.06 mM)
SMILES NCCCCNCCCN[C@H]1CC[C@@]2(C)[C@](C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CC[C@@H](OS(=O)(O)=O)C(C)C)([H])C1.C[C@@H](C(O)=O)O
Peso molecular (g/mol) 718.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 718.04
Porcentaje de pureza 98.37%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.