missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SQSTM1 Mouse anti-Human, Clone: UMAB13, liquid, UltraMAB™

Código de producto. 17559654
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17559654 30 μL 30 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17559654

Marca: Origene Technologies UM570013

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This gene encodes a multifunctional protein that binds ubiquitin and regulates activation of the nuclear factor kappa-B signaling pathway. The protein functions as a scaffolding/adaptor protein in concert with TNF receptor-associated factor 6 to mediate activation of NF-kB in response to upstream signals. Alternatively spliced transcript variants encoding either the same or different isoforms have been identified for this gene. Mutations in this gene result in sporadic and familial Paget disease of bone.

Especificaciones

Antígeno SQSTM1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon UMAB13
Concentración 0.5-1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SQSTM1
N.º de referencia del gen Q13501
Alias de gen A170, DMRV, FTDALS3, NADGP, OSIL, PDB3, ZIP3, p60, p62, p62B
Símbolos de los genes SQSTM1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human SQSTM1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8878
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.