missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SQSTM1 Monoclonal Antibody (GT1478)

Código de producto. 16382304
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16382304 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16382304

Marca: Invitrogen™ MA527800

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Positive Control: HepG2, A549, H1299, HCT116, Huh-7 (untreated), Huh-7 (3 μM Thapsigargin treatment for 12 hr), Huh-7 (3 μM Thapsigargin treatment for 24 hr), HepG2 (3 μM Thapsigargin treatment for 12 hr), HepG2 (3 μM Thapsigargin treatment for 24 hr), 2C4, MEF, MNT-1 Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

This gene encodes a multifunctional protein that binds ubiquitin and regulates activation of the nuclear factor kappa-B signaling pathway. The protein functions as a scaffolding/adaptor protein in concert with TNF receptor-associated factor 6 to mediate activation of NF-kB in response to upstream signals. Alternatively spliced transcript variants encoding either the same or different isoforms have been identified for this gene. Mutations in this gene result in sporadic and familial Paget disease of bone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SQSTM1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon GT1478
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 20% glycerol and no preservative; pH 7
génica Sqstm1
N.º de referencia del gen Q13501, Q64337
Alias de gen A170; EBI3-associated protein of 60 kDa; EBI3-associated protein p60; EBIAP; FTDALS3; hypothetical protein 1; ORCA; OSF-6; Osi; OSIL; oxidative stress induced; oxidative stress induced like; p60; p62; p62B; PDB3; phosphotyrosine independent ligand for the Lck SH2 domain p62; phosphotyrosine-independent ligand for the Lck SH2 domain of 62 kDa; PKC-zeta-interacting protein; protein kinase C-zeta-interacting protein; sb:cb621; Sequestosome 1; sequestosome-1; Sqstm1; STAP; STONE14; ubiquitin-binding protein p62; Unknown (protein for MGC:127197); zgc:85784; ZIP; ZIP3
Símbolos de los genes Sqstm1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human SQSTM1/P62. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 18412, 8878
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.