missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SQSTM1 Monoclonal Antibody (10-E10)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16356244
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16356244 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16356244

Marca: Invitrogen™ MA532835

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SQSTM1 Monoclonal Antibody for Flow, ICC/IF, IHC (P)

This gene encodes a multifunctional protein that binds ubiquitin and regulates activation of the nuclear factor kappa-B signaling pathway. The protein functions as a scaffolding/adaptor protein in concert with TNF receptor-associated factor 6 to mediate activation of NF-kB in response to upstream signals. Alternatively spliced transcript variants encoding either the same or different isoforms have been identified for this gene. Mutations in this gene result in sporadic and familial Paget disease of bone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SQSTM1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 10-E10
Concentración 2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% Glycerol, 0.2% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica Sqstm1
N.º de referencia del gen O08623, Q13501, Q64337
Alias de gen A170; EBI3-associated protein of 60 kDa; EBI3-associated protein p60; EBIAP; FTDALS3; hypothetical protein 1; ORCA; OSF-6; Osi; OSIL; oxidative stress induced; oxidative stress induced like; p60; p62; p62B; PDB3; phosphotyrosine independent ligand for the Lck SH2 domain p62; phosphotyrosine-independent ligand for the Lck SH2 domain of 62 kDa; PKC-zeta-interacting protein; protein kinase C-zeta-interacting protein; sb:cb621; Sequestosome 1; sequestosome-1; Sqstm1; STAP; STONE14; ubiquitin-binding protein p62; Unknown (protein for MGC:127197); zgc:85784; ZIP; ZIP3
Símbolos de los genes Sqstm1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide within Human Sequestosome-1 aa 42-91.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 113894, 18412, 8878
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.