missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SPTLC1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 12889282
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
12889282 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12889282 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA521141

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

A suggested positive control is human lung tissue lysate. PA5-21141 can be used with blocking peptide PEP-1255.

Serine palmitoyltransferase (SPT) is the key enzyme in sphingolipid biosynthesis. It catalyzes the pyridoxal-5-prime-phosphate-dependent condensation of L-serine and palmitoyl-CoA to 3-oxosphinganine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SPTLC1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide
génica Sptlc1
N.º de referencia del gen O15269
Alias de gen AW552086; C77762; E030036H05; fc75h04; fp41c08; hLCB1; HSAN; HSAN1; HSN1; hypothetical protein LOC553981; hypothetical protein LOC614165; LBC1; LCB 1; LCB1; long chain base biosynthesis protein 1; MGC14645; rCG_44191; RGD1306617; RP11-118F2.1; serine C-palmitoyltransferase; serine palmitoyltransferase 1; serine palmitoyltransferase long chain base subunit 1; serine palmitoyltransferase subunit 1; serine palmitoyltransferase, long chain base subunit 1; serine-palmitoyl-CoA transferase 1; SPT 1; Spt1; SPTI; sptlc1; wu:fc75h04; wu:fp41c08; zgc:112247
Símbolos de los genes Sptlc1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A 17 amino acid peptide near the carboxy terminus of human SPT1.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10558
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.