Learn More
SPT3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15577531
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15577531 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15577531
Marca: Invitrogen PA536134
SPT3 Polyclonal Antibody
SPT3 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SPT3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica SUPT3H
N.º de referencia del gen O75486
Alias de gen Cdc5-like protein; D9509.12; Positive regulator of Ty transcription; Protein SPT3; SPT3; SPT3 homolog, SAGA and STAGA complex component; SPT3L; SPT3-like protein; suppressor of Ty 3 homolog; suppressor of Ty 3 homolog (S. cerevisiae); SUPT3H; Transcription initiation protein SPT3 homolog; transcriptional regulator SPT3; YDR392W
Símbolos de los genes SUPT3H
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to amino acids 181-230 of human SPT3.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 685697, 8464
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG