missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SPRYD7 Monoclonal Antibody (2G4)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15599102
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15599102 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15599102 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA522347

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Peptide Sequence: MHSLVMRNDG ALYHNNEEKN RLPANSLPQE GDVVGITYDH VELNVYLNGK NMHCPASGIR GTVYPVVYVD DSAILDCQFS EFYHTPPPGF EKILFEQQIF.

C13orf1, also named as SPRYD7 and CLLD6, is involved in hematopoiesis via NOTCH signaling. C13orf1 plays an important role in the pathogenesis of B-CLL. There are isoforms of C13orf1 with MW 15-17 kDa and 19-22 kDa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SPRYD7
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2G4
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica Spryd7
N.º de referencia del gen Q5M7T2, Q5W111
Alias de gen 6330409N04Rik; C13orf1; Chronic lymphocytic leukemia deletion region gene 6 protein; chronic lymphocytic leukemia deletion region gene 6 protein homolog; CLL deletion region gene 6 protein; CLL deletion region gene 6 protein homolog; Clld6; PUR1; RGD1306437; SPRY domain containing 7; SPRY domain-containing protein 7; SPRYD7
Símbolos de los genes Spryd7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno C13orf1 (NP_065189, 97 a.a. ~ 196 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 290303, 57213
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.