missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ SPRN Polyclonal Antibody

Descripción
SPRN Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)
SPRN has PrP(C)-like neuroprotective activity. SPRN may act as a modulator for the biological actions of normal and abnormal PrP.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SPRN |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | SPRN |
| N.º de referencia del gen | Q5BIV9 |
| Alias de gen | bA108K14.1; C630041J07; Gm169; hypothetical protein BC004409; protein shadoo; SHADOO; shadow of prion protein; shadow of prion protein homolog (zebrafish); SHO; Sprn |
| Símbolos de los genes | SPRN |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?