Learn More
BRAND™ Cierre de resorte
Código de producto. p-7164801 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
32 mm
51 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10097390 32 mm cada uno
10488372 51 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10097390
Marca: BRAND™ 76045
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las abrazaderas de resorte están diseñadas para el montaje en la pared de componentes de aparatos cilíndricos.
  • Acero de resorte, revestido de cinc y polietileno
  • Sin arañazos
  • Buena resistencia química
  • Para el montaje en la pared de componentes de aparatos cilíndricos como tuberías, tubos, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cierre de resorte
Material Cinc, acero revestido de PE
Incluye 1 orificio, 4 mm
Diámetro (métrico) 32 mm
Recubrimiento Polyethylene