missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Cierre de resorte

Código de producto. 10488372 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
32 mm
51 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10488372 51 mm cada uno
10097390 32 mm cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10488372

Marca: BRAND™ 76055

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Las abrazaderas de resorte están diseñadas para el montaje en la pared de componentes de aparatos cilíndricos.

  • Acero de resorte, revestido de cinc y polietileno
  • Sin arañazos
  • Buena resistencia química
  • Para el montaje en la pared de componentes de aparatos cilíndricos como tuberías, tubos, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Tipo Cierre de resorte
Material Cinc, acero revestido de PE
Incluye 2 orificios, 4 mm
Diámetro (métrico) 51 mm
Recubrimiento Polyethylene
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.