Descripción
- Acero de resorte, revestido de cinc y polietileno
- Sin arañazos
- Buena resistencia química
- Para el montaje en la pared de componentes de aparatos cilíndricos como tuberías, tubos, etc.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cierre de resorte |
| Material | Cinc, acero revestido de PE |
| Incluye | 1 orificio, 4 mm |
| Diámetro (métrico) | 32 mm |
| Recubrimiento | Polyethylene |