Learn More
Julabo™ Abrazaderas de resorte para baños de agua con agitación
Click to view available options
Tipo:
Abrazadera de resorte
Conjunto de abrazaderas de resorte
Admite:
12 resortes en forma de L de 135 mm y 5 resortes en forma de L de 190 mm
Matraces Erlenmeyer de 1000 mL
Matraces Erlenmeyer de 200 a 250 mL
Matraz Erlenmeyer de 100 mL
Matraz Erlenmeyer de 10 mL
Matraz Erlenmeyer de 25 mL
Matraz Erlenmeyer de 300 mL
Matraz Erlenmeyer de 500 mL
Matraz Erlenmeyer de 50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Baño de agua con agitación SW22, SW23 |
| Tipo | Abrazadera de resorte |
| Admite | Matraz Erlenmeyer de 50 mL |