Learn More
Julabo™ Abrazaderas de resorte para baños de agua con agitación
Código de producto. 10675941
Change view
Click to view available options
Tipo:
Abrazadera de resorte
Conjunto de abrazaderas de resorte
Admite:
12 resortes en forma de L de 135 mm y 5 resortes en forma de L de 190 mm
Matraces Erlenmeyer de 1000 mL
Matraces Erlenmeyer de 200 a 250 mL
Matraz Erlenmeyer de 100 mL
Matraz Erlenmeyer de 10 mL
Matraz Erlenmeyer de 25 mL
Matraz Erlenmeyer de 300 mL
Matraz Erlenmeyer de 500 mL
Matraz Erlenmeyer de 50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Admite unitSize
10675941 Abrazadera de resorte Matraz Erlenmeyer de 500 mL cada uno
10115930 Abrazadera de resorte Matraces Erlenmeyer de 1000 mL cada uno
10311742 Abrazadera de resorte Matraz Erlenmeyer de 10 mL cada uno
10645561 Abrazadera de resorte Matraz Erlenmeyer de 100 mL cada uno
10094270 Abrazadera de resorte Matraz Erlenmeyer de 300 mL cada uno
10088834 Abrazadera de resorte Matraces Erlenmeyer de 200 a 250 mL cada uno
10720651 Abrazadera de resorte Matraz Erlenmeyer de 25 mL cada uno
10781201 Abrazadera de resorte Matraz Erlenmeyer de 50 mL cada uno
10833961 Conjunto de abrazaderas de resorte 12 resortes en forma de L de 135 mm y 5 resortes en forma de L de 190 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10675941 Proveedor Julabo™ N.º de proveedor 8970608
Solo quedan null
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Baño de agua con agitación SW22, SW23
Tipo Abrazadera de resorte
Admite Matraz Erlenmeyer de 500 mL