Learn More
Julabo™ Abrazaderas de resorte para baños de agua con agitación
Código de producto. 10094270
Change view
Click to view available options
Tipo:
Abrazadera de resorte
Conjunto de abrazaderas de resorte
Admite:
12 resortes en forma de L de 135 mm y 5 resortes en forma de L de 190 mm
Matraces Erlenmeyer de 1000 mL
Matraces Erlenmeyer de 200 a 250 mL
Matraz Erlenmeyer de 100 mL
Matraz Erlenmeyer de 10 mL
Matraz Erlenmeyer de 25 mL
Matraz Erlenmeyer de 300 mL
Matraz Erlenmeyer de 500 mL
Matraz Erlenmeyer de 50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Admite unitSize
10094270 Abrazadera de resorte Matraz Erlenmeyer de 300 mL cada uno
10115930 Abrazadera de resorte Matraces Erlenmeyer de 1000 mL cada uno
10311742 Abrazadera de resorte Matraz Erlenmeyer de 10 mL cada uno
10645561 Abrazadera de resorte Matraz Erlenmeyer de 100 mL cada uno
10088834 Abrazadera de resorte Matraces Erlenmeyer de 200 a 250 mL cada uno
10720651 Abrazadera de resorte Matraz Erlenmeyer de 25 mL cada uno
10781201 Abrazadera de resorte Matraz Erlenmeyer de 50 mL cada uno
10675941 Abrazadera de resorte Matraz Erlenmeyer de 500 mL cada uno
10833961 Conjunto de abrazaderas de resorte 12 resortes en forma de L de 135 mm y 5 resortes en forma de L de 190 mm cada uno
9 options
Código de producto. 10094270
Marca: Julabo™ 8970607
Solo quedan null
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Baño de agua con agitación SW22, SW23
Tipo Abrazadera de resorte
Admite Matraz Erlenmeyer de 300 mL