Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Abrazadera de resorte
Código de producto. 10757441
Change view
Click to view available options
Admite:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
10757441 100 mL cada uno
10222981 250 mL cada uno
2 options
Código de producto. 10757441
Marca: Edmund Bühler GmbH™ 0009 645
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fije los Erlenmeyer a la bandeja universal.
  • Fabricado con acero inoxidable
  • Para fijar sus Erlenmeyer a la bandeja universal
  • Los tamaños están relacionados con los Erlenmeyer, pero también son adecuados para matraces de fondo redondo, vasos de precipitados, etc.
Especificaciones
Admite 100 mL
Tipo de producto Abrazadera de resorte
Material Acero inoxidable