Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Abrazadera de resorte
Código de producto. 10222981
Click to view available options
Admite:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10222981
Marca: Edmund Bühler GmbH™ 0009 646
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fije los Erlenmeyer a la bandeja universal.
  • Fabricado con acero inoxidable
  • Para fijar sus Erlenmeyer a la bandeja universal
  • Los tamaños están relacionados con los Erlenmeyer, pero también son adecuados para matraces de fondo redondo, vasos de precipitados, etc.
Especificaciones
Admite 250 mL
Tipo de producto Abrazadera de resorte
Material Acero inoxidable