Learn More
Asa de siembra en forma de cuña de poliestireno azul
Código de producto. 12342048
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 bolsas de 5
25 bolsas de 20
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12342048 100 bolsas de 5 paquete de 500
12332048 25 bolsas de 20 paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 12342048 Proveedor Microspec N.º de proveedor D6
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Espátulas bacterianas desechables en forma de cuña de alto impacto
Espátulas bacterianas desechables de poliestireno de alto impacto. En forma de cuña para reducir la tendencia a inversión, o en forma de “L” tradicional. Los paquetes de 500 contienen bolsas interiores resellables de 5 espátulas estériles.
Especificaciones
Desechables Sí
Color Azul
Cantidad 100 bolsas de 5
Forma En forma de cuña
Material Poliestireno
Tipo de producto Espátula
Para utilizar con (aplicación) Espátulas bacterianas desechables de poliestireno de alto impacto