Learn More
Espátula en forma de L de poliestireno azul
Descripción
Espátulas bacterianas desechables de poliestireno de alto impacto. En forma de cuña para reducir la tendencia a inversión, o en forma de “L” tradicional. Los paquetes de 500 contienen bolsas interiores resellables de 20 o 5 espátulas estériles.
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Sí |
| Color | Azul |
| Cantidad | 100 bolsas de 5 |
| Forma | Con forma de L |
| Material | Poliestireno |
| Tipo de producto | Espátula |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Espátulas bacterianas desechables de poliestireno de alto impacto |