missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ SPPL2C Polyclonal Antibody

Descripción
This target displays homology in the following species: Human: 100%; Yeast: 75%.
Intramembrane-cleaving aspartic protease (I-CLiP) that may be able to cleave type II membrane signal peptides in the hydrophobic plane of the membrane.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SPPL2C |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide |
| génica | SPPL2C |
| N.º de referencia del gen | Q8IUH8 |
| Alias de gen | IMP5; IMP-5; Intramembrane protease 5; signal peptide peptidase like 2C; signal peptide peptidase-like 2C; SPPL2C; SPP-like 2C |
| Símbolos de los genes | SPPL2C |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?