Learn More
Haldenwanger™ Mortero con boquilla
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
50mm
70mm
80mm
115mm
180mm
240mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 300mL |
| Diámetro exterior (métrico) | 115mm |
| Tipo de producto | Mortero |
| Incluye | Con boquilla |
| Tipo | Mortero |