Descripción
- La combinación de un acolchado suave tanto en la parte frontal como en los extremos de las patillas permite una sujeción cómoda y segura.
- Su peso reducido y el diseño ergonómico ofrecen la máxima comodidad incluso en usos prolongados.
- Por lo tanto, apenas se dará cuenta de que lleva las gafas protectoras mientras cuenta con una protección óptima.
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Uncoated |
| Tinción de lente | Clear |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | Reusable |
| Lens Material | Polycarbonate (Lightweight) |
| Material del bastidor | Polycarbonate, PET |
| Protección UV | UV400 |
| Frame Type | Classic |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |