Learn More
uvex Zapato bajo deportivo Hygiene PU blanco 65818 - Anchura 11
Código de producto. 17262411 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
17262411 47 1 par
17242401 35 1 par
17252401 36 1 par
17262401 37 1 par
17272401 38 1 par
17282401 39 1 par
17292401 40 1 par
17202411 41 1 par
17212411 42 1 par
17222411 43 1 par
17232411 44 1 par
17242411 45 1 par
17252411 46 1 par
17272411 48 1 par
17282411 49 1 par
17292411 50 1 par
17202421 51 1 par
17212421 52 1 par
18 options
Código de producto. 17262411
Marca: uvex 6581847
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Zapato de seguridad S2 moderno, sin metal, ultraligero y flexible
Zapato Uvex 1 deportivo Hygiene 6581.8 S2 SRC
  • Parte superior hecha de material de microfibra repelente al agua fácil de limpiar
    • Número mínimo de costuras para reducir la contaminación
    • Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Lavables hasta 30 °C
  • Todos los materiales de la suela sin siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
  • Cumple con la especificación ESD con volumen
  • Resistencia inferior a 35 megaohmios
  • Puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal
  • Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica
  • Suela de diseño ergonómico que comprende poliuretano de doble densidad con buena absorción de impactos y excelente resistencia al deslizamiento
  • Materiales transpirables
  • Construcción prácticamente sin costuras para eliminar los puntos de presión
  • Suela cómoda antiestática extraíble, con sistema de control de la humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y la parte delantera del pie
  • Cuello y lengüeta acolchados y suaves
  • Para aplicaciones ligeras
  • Certificado con Uvex Medicare para suelas con incrustaciones ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
  • N.º de artículo 6581.8
  • Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Tamaños: Desde 35 hasta 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Material Microfibra
Tamaño 47
Material del dedo del pie Compuesto
Desechables No
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345:2011
Sexo Unisex
Ajuste Anchura estándar
Modelo Uvex 1
Sin látex Sí
Waterproof No
EN ISO 20345 S2
Slip Resistance Rating SRC
Tipo de producto ESD Safety Shoe