Learn More
SPOP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7207554 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16836484 20 μL 20 microlitros
16826484 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16836484 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 167501AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Component of a cullin-RING-based BCR (BTB-CUL3-RBX1) E3 ubiquitin-protein ligase complex that mediates the ubiquitination of target proteins, leading most often to their proteasomal degradation.
Especificaciones
Antígeno SPOP
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.21 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica SPOP
N.º de referencia del gen O43791, Q6ZWS8
Alias de gen HIB homolog 1, Roadkill homolog 1, speckle type POZ protein, SPOP, TEF2
Símbolos de los genes Spop
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SPOP Fusion Protein Ag10215
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20747, 287643, 8405
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG