Learn More
Manta Diagnostics™ Hisopo de esponja en tampón neutralizante
Código de producto. 16624842
Click to view available options
Incluye:
60 hisopos, 60 bolsas con cierre de agarre, 60 pares de guantes grandes
60 hisopos, 60 bolsas con cierre de agarre, 60 pares de guantes medianos
60 hisopos, 60 bolsas con cierre de agarre, 60 pares de guantes pequeños
Tamaño de la unidad:
paquete de 60
Código de producto. 16624842
Marca: Manta Diagnostics™ T7
Incluye 60 hisopos de esponja en tampón neutralizante, 50 cm2, 60 bolsas de muestras estériles con autosellado y 60 pares de guantes estériles
Opciones de guantes pequeños, medianos o grandes
Especificaciones
Incluye 60 hisopos, 60 bolsas con cierre de agarre, 60 pares de guantes medianos
Esterilidad Estéril
N.° por paquete 1
N.º por caja 60