Learn More
Fisherbrand™ Almohadillas de fibra para Electroblotters TV100-EBK, TV400-EBK
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
20,5 x 20 cm)
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Description
- Accesorio para Electroblotters TV100-EBK, TV400-EBK
- Comprime el gel contra la membrana de nitrocelulosa para una transferencia uniforme
Spécification
Spécification
| Tipo | Almohadilla de fibra |
| Cantidad | 4/paq. |
| Dimensiones (L x An) | 20,5 x 20 cm) |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu