Learn More
Fisherbrand™ Almohadillas de fibra para Electroblotters TV100-EBK, TV400-EBK
Código de producto. 11719555
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
20,5 x 20 cm)
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. 11719555
Marca: Fisherbrand™ EBFPS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mantiene un contacto uniforme entre el gel y la membrana.
  • Accesorio para Electroblotters TV100-EBK, TV400-EBK
  • Comprime el gel contra la membrana de nitrocelulosa para una transferencia uniforme
Spécification
Tipo Almohadilla de fibra
Cantidad 4/paq.
Dimensiones (L x An) 20,5 x 20 cm)
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis