Learn More
Thermo Scientific™ Liner de SPME-Arrow
Código de producto. p-7163719 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Liner de SPME-Arrow de 1,3 mm de diámetro interno
Liner de SPME-Arrow de 1,7 mm de diámetro interno x 6,5 mm x 78,5 mm
Cantidad:
3/paq
Paquete de 3
Paquete de 5
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
paquete de 5
Código de producto. Descripción Cantidad unitSize
15840705 Liner de SPME-Arrow de 1,3 mm de diámetro interno Paquete de 3 paquete de 3
15850705 Liner de SPME-Arrow de 1,7 mm de diámetro interno x 6,5 mm x 78,5 mm 3/paq paquete de 3
17644145 Liner de SPME-Arrow de 1,7 mm de diámetro interno x 6,5 mm x 78,5 mm Paquete de 5 paquete de 5
3 options
Código de producto. 15840705
Marca: Thermo Scientific™ 453A0411
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo SPME Arrow
Para utilizar con (equipo) TriPlus RSH
Descripción Liner de SPME-Arrow de 1,3 mm de diámetro interno
Cantidad Paquete de 3