Learn More
Thermo Scientific™ Liner de SPME-Arrow
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Descripción:
Liner de SPME-Arrow de 1,3 mm de diámetro interno
Liner de SPME-Arrow de 1,7 mm de diámetro interno x 6,5 mm x 78,5 mm
Cantidad:
3/paq
Paquete de 3
Paquete de 5
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
paquete de 5
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | SPME Arrow |
| Para utilizar con (equipo) | TriPlus RSH |
| Descripción | Liner de SPME-Arrow de 1,7 mm de diámetro interno x 6,5 mm x 78,5 mm |
| Cantidad | 3/paq |