Learn More
Trajan™ Jeringa con aguja fija CTC PAL
Código de producto. 12957506
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
23 G
Diámetro exterior de la aguja (métrico):
0,63 mm
0,72 mm
Estilo de punta de aguja:
Cono
Orificio lateral
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Diámetro exterior de la aguja (métrico) Estilo de punta de aguja unitSize
12957506 22 G 0,72 mm Orificio lateral cada uno
12694915 23 G 0,63 mm Cono cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12957506 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 002983
El cuerpo de vidrio de borosilicato y las agujas de acero inoxidable proporcionan resistencia e inercia. La parte trasera permite determinar el volumen de forma rápida y precisa.
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
Especificaciones
Descripción Estanco a los gases
Calibre de aguja 22 G
Diámetro exterior (métrico) 0,72 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,72 mm
Tipo de producto Jeringas con aguja fija
Modelo 10F-CTC-GT-5/0.72H
Cantidad 1 unidad
Volumen (métrico) 10 μl
Estilo de punta de aguja Orificio lateral