Learn More
Trajan™ Jeringa con aguja fija CTC PAL
Descripción
- Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
- Inyecciones exactas y reproducibles
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | No estanco a los gases |
| Calibre de aguja | 23 G |
| Diámetro interior de la aguja (imperial) | 0,004 in |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,11 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,024 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 6,5 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,63 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases |
| Longitud de la aguja (imperial) | 1,96 in |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Mostrar más |