Learn More
Lenz Laborglasintrumente Cabezales antisalpicaduras conforme a Stutzer
Descripción
- Forma doblada (75°)
- Con dos conos NS
- Para la separación de gotas (colocación directa en matraces de destilación)
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio Duran |
| Junta cónica estándar | Cono vertical NS 19/26 |