Learn More
Lenz Laborglasintrumente Cabezales antisalpicaduras conformes a Stutzer, doblados
Descripción
- Forma doblada (75°), con dos conos NS
- Para la separación de gotas (colocación directa en matraces de destilación)
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio Duran |
| Junta cónica estándar | Cono vertical NS 14/23, cono doblado NS 14/23 |