Learn More
Lenz Laborglasintrumente Cabezales antisalpicaduras conformes a Stutzer, doblados
Código de producto. 10717711
Change view
Click to view available options
Junta cónica estándar:
Cono vertical NS 14/23, cono doblado NS 14/23
Cono vertical NS 24/29, cono doblado NS 19/26
Cono vertical NS 24/29, cono doblado NS 24/29
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Junta cónica estándar unitSize
10717711 Cono vertical NS 14/23, cono doblado NS 14/23 cada uno
10264291 Cono vertical NS 24/29, cono doblado NS 24/29 cada uno
10787891 Cono vertical NS 24/29, cono doblado NS 19/26 cada uno
3 options
Código de producto. 10717711
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05037011
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Forma doblada (75°), con dos conos NS
  • Para la separación de gotas (colocación directa en matraces de destilación)
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Material Vidrio Duran
Junta cónica estándar Cono vertical NS 14/23, cono doblado NS 14/23