Learn More
Espiro-(1,3-dioxolano-2,3'indolin)-2'-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2706286
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
Código de producto. 10180692
Marca: Thermo Scientific Maybridge S13949DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 6714-68-7
Fórmula molecular C10H9NO3
Peso molecular (g/mol) 191.186
Número MDL MFCD00173689
Clave InChI PRMHWSVVQZVDGR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo spiro 1,3-dioxolane-2,3'-indol-2' 1'h-one, spiro-1,3-dioxolane-2,3'indolin-2'-one, spiro 1,3 dioxolane-2,3'-indolin-2'-one, spiro 1,3-dioxolane-2,3'-3h indol-2' 1'h-one, 1'h-spiro 1,3-dioxolane-2,3'-indole-2'-one, spiro 1,3-dioxolane-2,3'-indoline-7-one, 1'h-spiro 1,3-dioxolane-2,3'-indol-2'-one, maybridge1_007498, chembl6816
PubChem CID 281156
Nombre IUPAC espiro[1,3-dioxolano-2,3'-1H-indol]-2'-uno
SMILES C1COC2(O1)C3=CC=CC=C3NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spiro-(1, 3-dioxolane-2, 3'indolin)-2'-one
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.19
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Spiro-(1,3-dioxolane-2,3'indolin)-2'-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.