Descripción
- Pieza de repuesto para el muestreador Buerkle™ PowderProof™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Espirales de transporte |
| Material | Acero inoxidable (V4A) |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Para utilizar con (aplicación) | PowderProof para gránulos de 2 a 4 mm de diámetro. |
| Longitud (métrico) | 90 cm |