Learn More
Buerkle™ Tornillo en espiral para el muestreador PowderProof™
Código de producto. 11827383 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 cm
90 cm
Para utilizar con (aplicación):
PowderProof para gránulos de 2 a 4 mm de diámetro.
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Para utilizar con (aplicación) unitSize
11827383 30 cm PowderProof para gránulos de 2 a 4 mm de diámetro. cada uno
11897383 90 cm PowderProof para gránulos de 2 a 4 mm de diámetro. cada uno
17627605 90 cm PowderProof para gránulos de 2 a 4 mm de diámetro. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11827383 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53020311
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El tornillo espiral Buerkle™ para el muestreador PowderProof™ es una pieza de repuesto para su uso con el muestreador Buerkle™ PowderProof™.
  • Pieza de repuesto para el muestreador Buerkle™ PowderProof™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tornillo espiral
Material Acero inoxidable (V4A)
Para utilizar con (aplicación) PowderProof para gránulos de 2 a 4 mm de diámetro.
Longitud (métrico) 30 cm