Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores en espiral, con roscas GL
Descripción
- Condensadores en espiral para refrigeración de condensados
- Con toma NS y cono NS
- Conexión de agua: Roscas GL 14 (con dos olivas de plástico roscadas)
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Roscas GL 14 y dos olivas de plástico roscadas |
| Longitud (métrico) | 160 mm |
| N.º de junta cónica estándar | Toma y cono NS 14/23 |