Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores en espiral, con roscas GL
Código de producto. 10624915
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
160 mm
400 mm
500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10624915 400 mm cada uno
11556804 160 mm cada uno
11586804 500 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10624915
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05233414
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condensadores en espiral para refrigeración de condensados
  • Con toma NS y cono NS
  • Conexión de agua: Roscas GL 14 (con dos olivas de plástico roscadas)
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Incluye Roscas GL 14 y dos olivas de plástico roscadas
Longitud (métrico) 400 mm
N.º de junta cónica estándar Toma y cono NS 29/32